Drukuj
Uchwyt filtra próżniowego, Sartolab® Multistation
Dostawca: Sartorius
Sartolab®
514-1196EA 15560 PLN
514-1196
Uchwyt filtra próżniowego, Sartolab® Multistation
Zestawy filtracyjne
Sartolab® MultiStation to stojak specjalnie zaprojektowany do przechowywania od 1 do 6 jednostek filtracji próżniowej. Pozwala to na filtrację wszystkich próbek w tym samym czasie.
  • Filtracja bez użycia rąk
  • Oszczędność czasu (brak dodatkowego czasu na instalację próźni dla każdej pojedynczej jednostki filtracyjnej)
MultiStation jest na stałe podłączone do źródła podciśnienia; jednostki filtracji próżniowej mogą być łatwo zainstalowane w MultiStation w celu szybkiej i łatwej filtracji próbek bez dodatkowego czasochłonnego
podłączania.
Sartolab® MultiStation współpracuje z jednostkami do filtracji próżniowej Sartolab® RF 50. Adapter łączący lejek z próbówką 50 ml idealnie pasuje do uchwytu MultiStation.
Jedno kliknięcie i jednostka filtrująca zawiesza się w urządzeniu. Zapewnia to doskonałą stabilność filtra; za pomocą drugiego kliknięcia podciśnienie zostaje automatycznie włączone i rozpoczyna się filtracja.
Obrotowa głowica jest wielokierunkowa i umożliwia łatwe operowanie próbkami znajdującymi się przed użytkownikiem. Ponadto, wszystkie 6 uchwytów są ponumerowane, aby uniknąć pomyłek podczas filtracji wielu próbek.