Drukuj
Przenośna/przenośna zamrażarka niskotemperaturowa, model ULT25NEU, Stirling Ultracold
Dostawca: Global Cooling
471-1240EA 37570 PLN
GLCLULT25NEU 471-1240
Przenośna/przenośna zamrażarka niskotemperaturowa, model ULT25NEU, Stirling Ultracold
Zamrażarki Zamrażarki niskotemperaturowe
Zamrażarka ULT25NEU stanowi jedyne przenośne rozwiązanie niskotemperaturowe, w którym przechowywanie w ultraniskiej temperaturze można doprowadzić aż do pacjenta. Ta mała, lekka, wydajna oraz przenośna zamrażarka o temperaturze pracy –80 °C idealnie sprawdzi się w badaniach klinicznych i dostawach leków biologicznych.
  • Przenośna i niezawodna zamrażarka ULT o ciągłej pracy
  • Waży zaledwie 21 kg, co umożliwia łatwą wysyłkę niewysokim kosztem do dowolnego miejsca na świecie
  • Dostępna z opcjonalnym bezprzewodowym monitorowaniem temperatury SenseAnywhere
  • W 100% naturalne czynniki chłodnicze
  • Nie korzysta ze sprężarek, więc nie występuje ryzyko ich awarii. Zawiera tylko dwie ruchome części
  • Wbudowany uniwersalny układ zasilania, który można podłączyć do dowolnego gniazdka AC lub 12 V na całym świecie
  • Szeroki zakres temperatur od –20 °C do –86 °C
  • Mieści 18 pojemników 50 mm w obudowie zajmującej mało miejsca
Model ULT25NEU marki Stirling Ultracold to przenośna, nadająca się do wysyłki zamrażarka ultraniskotemperaturowa o temp. –86 °C przeznaczona do użytku osobistego oraz zastosowań z ograniczeniem przestrzeni lub dostępu do zasilania. Dzięki zwartej budowie stanowi ona energooszczędny sposób przechowywania do zarządzania ciągiem chłodniczym oraz krótko- i długookresowego przechowywania i transportu próbek biologicznych.
Dzięki niskiej masie, niewielkim kosztom wysyłki i małym gabarytom zamrażarka ULT25NEU oferuje badaczom więcej możliwości znalezienia na nią miejsca w obiekcie.
Zamrażarka ULT25NEU jest idealnym wyborem dla biorepozytoriów, laboratoriów patologii, banków tkanek, medycyny regeneracyjnej oraz do innych zastosowań kojarzonych z medycyną kliniczną lub diagnostyczną oraz dystrybucją farmaceutyków.
1 rok kompleksowej gwarancji.
Certyfikaty: Certyfikowana wg cTÜVus.
Informacje do zamówienia: Dostarczana z przewodem zasilającym 220-240 V typu E (wtyczka UE), typu G (wtyczka UK) oraz typu J (wtyczka szwajcarska), pokrywą wewnętrzną, uszczelnieniem złączy, zatyczkami złączy, kluczykami i dwoma koszami,
1 rok gwarancji na części na cały świat. Dostępne są następujące akcesoria sprzedawane oddzielnie: kosz użytkowy z tworzywa, przewody zasilające AC, przewód zasilający DC do źródeł przenośnych, certyfikat kalibracji, walidacja odwzorowania temperatury, zdalne styki alarmowe, bezprzewodowe monitorowanie i rejestracja temperatury SenseAnywhere.
Dodatkowe informacje: Możliwość wysyłki transportem lądowym.
Uwaga: Oznaczenie na opakowaniu wysyłkowym: tę stroną do góry, uwaga delikatne