Drukuj
Adapter bezpieczeństwa gazowego 360 do Flame 100
Dostawca: WLD-Tec
WART2.000.701EA 556 PLN
WART2.000.701
Adapter bezpieczeństwa gazowego 360 do Flame 100
Urządzenia grzewcze Palniki gazowe
Gas-safety adapter 360 for Flame 100.
  • With integrated pressure regulator
  • Continuous cartridge operation 65 minutes
Ideal for cartridges CV 360, 52 g from Camping gas.