Drukuj
Tetrahydrofuran, bezwodny ≥99.8%, AcroSeal™
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Packaged under argon.
47382.K2EA 700 PLN
47382.K2 47382.M1 47382.AE
Tetrahydrofuran, bezwodny ≥99.8%, AcroSeal™
Tetrahydrofuran
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formuła: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 66 °C
Temp. topnienia: -108,4°C
Gęstość: 0,889
Temp. Zapłonu: -21°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-726-8
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.8%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm
Stabilizer BHT