Drukuj
VWR®, Homogenizator z młynkiem perełkowym
Dostawca: VWR
VWR®
432-0367EA 40900 PLN
432-0367
VWR®, Homogenizator z młynkiem perełkowym
Homogenizatory Homogenizatory stacjonarne
Młynek VWR® jest przedstawicielem najnowszej generacji homogenizatorów kulkowych. Ekonomiczny system homogenizujący zaprojektowany do mielenia, lizy komórek oraz homogenizacji nawet 16 próbek jednocześnie. Używając probówek na próbki wypełnionymi kulkami lizującymi, młyn kulowy VWR® energicznie i równomiernie wstrząsa probówkami, zapewniając wydajną, stałą wysoką wydajność i jakość homogenizacji, w czasie krótszym niż 40 sekund.
  • Pojemność na 16 próbek (12×2 ml probówki plus 4×7 ml probówki, łącznie 16)
  • Czas działania: od 1 sekundy do 10 minut
  • 0,8 do 6 m/s
  • Do 99 programów
Młynek kulkowy VWR® umożliwia jednoczesną homogenizację w probówkach 12×0,5, 4×1,5, 12×2 lub 4×7 ml
Młynek kulkowy VWR® jest idealnym rozwiązaniem do uwalniania DNA, RNA, białek i enzymów z różnych tkanek, zachowując przy tym ich strukturę molekularną.
Nie wymaga okresu schładzania między cyklami, co pozwala na nieprzerwane użytkowanie i wysoką przepustowość. Urządzenie ma wygodną konstrukcję ładowaną od przodu z zatrzaskowym wózkiem rurowym.
Dodatkowe informacje: Jednostka napędowa jest dostarczana z wózkiem rurowym, instrukcją obsługi i 2-letnią gwarancją. Jednorazowe rurki kulkowe VWR® należy zamawiać osobno.