Drukuj
VWR® shiroGEL Modularne systemy Mini Vertical PAGE
Dostawca: VWR
VWR®
700-0292EA 3830 PLN
700-0292
VWR® shiroGEL Modularne systemy Mini Vertical PAGE
Systemy do elektroforezy Systemy do elektroforezy pionowej
System shiroGEL mini vertical PAGE jest modularny, pozwalając na przeprowadzanie PAGE i elektroblottingu w tym samym zbiorniku, zmieniając jedynie wkładki System posiada wkładki dla każdej aplikacji i wspólny zbiornik buforowy, w którym można je analizować. Każda wkładka ma własny zespół elektrod, który łączy się z pokrywą zbiornika buforowego. Ze względów bezpieczeństwa przewody zasilające połączone są bezpośrednio z pokrywą. Po zdjęciu pokrywy, zasilanie jest odłączane od systemu. Wkładki mają również małą podkładkę, która pasuje do położenia w pokrywie. Zapewnia to, że pokrywa jest zawsze prawidłowo umieszczona i ułatwia jej zdejmowanie. Zbiornik na bufor jest formowany tak, aby zapobiec wyciekowi Dostępne są różne przekładki, grzebienie i inne akcesoria, aby dostosować system. Wszystkie przekładki i grzebienie są oznaczone kolorami lub wyraźnie oznakowane w celu wskazania grubości.
  • Możliwość pracy z 4 żelami jednocześnie
  • Żele mogą być przygotowane z wykorzystaniem modułu PAGE
  • Trwała, formowana komora aparatu z pokrywą, która może być podłączona tylko w jednej pozycji
*kompatybilne z pipetami wielokanałowymi; **zbiornik na bufor.
Dodatkowe informacje: Complete system includes buffer tank; PAGE module; casting base; 10×10 cm notched glass plates (2); 10×10 cm glass plates with bonded spacers (2); and 2×12-tooth, 1 mm thick combs.