Drukuj
System do elektroblottingu shiroGEL Mini PAGE
Dostawca: VWR Collection
VWR®
700-0293EA 7650 PLN
700-0293 700-0291
System do elektroblottingu shiroGEL Mini PAGE
Aparaty do blottingu
System do elektroblottingu shiroGEL Mini PAGE pozwala na szybki i łatwy blotting 3 żeli równocześnie. Żele łatwo umieszcza się razem z membranami transferowymi w kasetach do blottingu które to umieszcza się w insercie do blottingu. Elektrody zintegrowane z insertem generują prąd o wysokim natężeniu pozwalając na standardowy transfer w ciągu około 1 godziny.
  • Blotting do trzech żeli jednocześnie
  • Standardowy transfer w ciagu około 1 godziny
Informacja o dostawie: Kompletny system zawiera zbiornik na bufor z wejściami napięcia i pakietem chłodzącym, insert do blottingu, 3 kasety do blottingu, 6 padów, dwie nacięte płyty 10×10 cm ze spacerami oraz dwa 12-próbkowe grzebienie o grubości 1 mm.