Drukuj
Zestawy tamponów chłonnych, Pall Laboratory
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-9012EA 1430 PLN
516-9012 516-7850
Zestawy tamponów chłonnych, Pall Laboratory
Chusteczki Zestawy i wkłady do czyszczenia
Dozowanie jedną ręką celulozowych chłonnych podkładek Ø 45,5 mm. Wkładki absorpcyjne są idealne do absorbcji płynnych mediów do kolonii hodowlanych, zgodnie z filtracyjną techniką membranową.
  • Pozwala użytkownikowi dozować czystą podkładkę celulozową na płytkę Petriego w razie potrzeby, bez dotykania podkładki
  • Dozownik składa się z jednej tubki z zawartością stu chłonnych podkładek (dziesięć tubek w zestawie)
  • Available non sterile or gamma irradiated (no ethylene oxide residuals to impede microbial growth)
Dispense a clean cellulose pad into a petri dish without touching the pad.
Dispenser holds one tube of 100 absorbent pads. Tubes drop quickly into the hand dispenser for easy use. Absorbent pads are ideal for absorbing 2 ml of broth media to culture colonies in accordance with the membrane filter test method.
Pad Ø: 45.5 mm (1³/₄").
Pad thickness: 35 mil.
Informacje do zamówienia: Each kit includes one dispenser and 10 tubes, 100 pads per tube.