Wagi elektroniczne w konkurencyjnej cenie dla sektora edukacyjnego. Wszystkie modele mają górną miskę ze stali nierdzewnej.
- Łatwe w użyciu
- Niewielki rozmiar
- Możliwość wyboru jednostek pomiarowych
- Zasilane sieciowo lub na baterie
Do dodatkowych zalet modeli (poza 611-2605, 611-2606, 611-2607, 611-3236, 611-3246, 611-3299 i 611-3344) zalicza się:
Interfejs RS232
Hak do ważenia pod wagą odpowiedni jedynie do zewnętrzynych modeli kalibracji (nie do modeli, których numer kończy się na i)
Możliwość oznaczania gęstości cieczy i ciał stałych, ważenie kontrolne, sumowanie wagi, liczenie sztuk, ważenie zwierząt, ważenie procentowe
Wagi, poza tymi wymienionymi powyżej, są kompatybilne z tablet system
Wszystkie te wagi są teraz dostarczane bez baterii w celu spełnienia ostatnich wymagań transportowych Opcjonalna dodatkowy akumulator (611-8684) może zostać zakupiony do zadań przenośnych.
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight
Certyfikaty: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Informacje do zamówienia: Wagi są także dostępne z certyfikatem kalibracji Proszę skontaktować się z biurem sprzedaży Avantor, aby otrzymać dodatkowe informację
Dodatkowe informacje: Supplied with plastic in use protective cover.
Uwaga: -C balances are supplied with a factory calibration certificate.
Models with suffix G have large graphic display.