  • Kryteria
    • Na stanie (17)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Paski wskaźnikowe do pomiaru temperatury
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/01/18989901.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Widok listy Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Temperaturowe paski wskaźnikowe przeznaczone do szybkich pomiarów, gdy konwencjonalne termometry nie są praktyczne. Mają zastosowanie w urządzeniach t...
Numer katalogowy: (BRDY195844)
Producent:  Brady
Opis:   These reversible temperature indicator labels designed to display temperatures of food and medical supply packaging or of components during research, ...
UOM:  1 * 10 SZT
Producent:  TQC
Opis:   These temperature indicating strips are designed for use in electronics, food and pharmaceutical industries, and also in the oven and engine construct...
Producent:  TQC
Opis:   These single temperature indicating stickers are designed for use in electronics, food and pharmaceutical industries, and also in the oven and engine ...
Producent:  3M MEDICAL
Opis:   The MonitorMark™ temperature indicators incorporate both a temperature indication (10 °C) and a 34 °C GO/NO GO threshold indicator (34 °C). ...
Producent:  3M MEDICAL
Opis:   Freeze watch indicators consist of a highly sensitive indicating liquid inside a specially designed ampoule to monitor exposure of temperature-sensiti...
Producent:  TESTO
Opis:   Temperature indicating strip, Kwadratowy, Odprone na temperaturę i cięcie, Maks. temp.: +77 °C
Producent:  TESTO
Opis:   These indicating strips are made of adhesive foils with sensitive elements for temperature control and regulation. They are used for measurements on m...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 10
  1  2  Następny 