Drukuj
Wyszukano: Wymazówki transportowe
16  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Wymazówki do pobierania i transportu próbek bakteryjnych wyposażone w aplikatory i podłoże transportowe.
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (710-0442)
Producent: VWR Collection
Opis: System do wymazu, plastikowy uchwyt, syntetyczna końcówka, z żelem agarowym Amies.
j.m.: 1 * 50 SZT
Producent: COPAN
Opis: A range of collection and transport devices for bacterial specimens.
Producent: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis: Swabs in test tube, Żel Stuart, Aluminiowy, Ø: 12 mm, 140 mm
Producent: COPAN
Opis: Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
Producent: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Effective transportation of throat, vaginal, wound and skin swabs conforming to highest medical device classification - Class II a surgically invasive...
Numer katalogowy: (COPA414C)
Producent: COPAN
Opis: The M40 Transystem line is the latest generation of traditional bacteriology transport swabs. It was designed to provide the ultimate performance capa...
j.m.: 1 * 50 SZT
Producent: DELTALAB
Opis: The modified Stuart medium allows the conservation and transport of a large number of pathological microorganisms
Producent: DELTALAB
Opis: Snappable transport swabs in a tube.
Producent: DELTALAB
Opis: The glycerophosphate has been substituted by inorganic phosphate since glycerophosphate is a metabolite for some bacteria, so they could grow and disg...
Numer katalogowy: (DELT300299)
Producent: DELTALAB
Opis: Transport swab suitable for the detection of Chlamydia.
j.m.: 1 * 600 SZT
Producent: BALIS
Opis: Swabtube, with 10 ml peptone pysiolog. saline solution, VWR®
Producent: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Opis: Each transport tube contains Amies medium preferred because the inorganic buffer ensures maintenance without overgrowth.
Producent: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Opis: Transwab with a narrow shaft and bud for nasopharyngeal or urethral sampling.
Producent: HERENZ, HEINZ GMBH
Opis: Microbiology transport sets sterilised by radiation.
Numer katalogowy: (LPIT118898)
Producent: LP ITALIANA SPA
Opis: Swabs with transport medium.
j.m.: 1 * 250 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom