Drukuj
Wyszukano: Wymazówki w probówkach
9  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: COPAN
Opis: Gamma sterilised swabs available in various combinations.
Numer katalogowy: (KIMA23117)
Producent: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Opis: Swab in tube with label and plastic stick, PP, Długość: 140 mm, Ø: 12 mm
j.m.: 1 * 100 SZT
Producent: COPAN
Opis: Swabs in tubes manufactured from high quality PP.
Producent: DELTALAB
Opis: Sterile dry swabs in impact resistant PP tubes.
Producent: Simport Scientific
Opis: Sterile specimen collection swab.
Numer katalogowy: (MEDWMW1028D)
Producent: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Opis: Individual labelled sterile tubes with polyester bud, standard plastic shaft.
j.m.: 1 * 800 SZT
Producent: LP ITALIANA SPA
Opis: Sterile dry swabs in tubes.
Producent: HERENZ, HEINZ GMBH
Opis: Sterile dry swabs in tubes, without transport medium.
Producent: Greiner Bio-One
Opis: These swab tubes are suitable for taking non-human bacteriological, serological or cytological samples.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom