  • Kryteria
    • Na stanie (5)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Wyszukano:
Kolorymetry automatycznej transmitacji
7  results were found
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/14/18944914.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  Lovibond Tintometer
Opis:   Optical glass cell 50 mm path length, Do szlifów: Lovibond® PFX and PFXi spectrophotometric colorimeters
Producent:  Lovibond Tintometer
Opis:   The PFX995 spectrophotometers are top of the range, versatile instruments that offer comprehensive colour data requirements for either t...
Producent:  Lovibond Tintometer
Opis:   A series of automatic spectrophotometric colorimeters for objective colour analysis of edible oils, chemicals, petrochemicals, fuels and other transpa...
Producent:  Lovibond Tintometer
Opis:   Two spectrophotometric colorimeters that each include several of the popular scales that meet the requirements of objective colour analysis of oils, c...
Producent:  Lovibond Tintometer
Opis:   The AF710-3 is a visual instrument used for colour grading of oils and fats.
j.m.:  1 * 1 SZT
Producent:  Lovibond Tintometer
Opis:   The Model F is a visual colorimeter designed to optimise the use of Lovibond® glass filters in order to express colourof the sample in terms of Lovibo...
Producent:  Lovibond Tintometer
Opis:   A series of spectrophotometric colorimeters for colour grading of optically clear samples. Each version of the PFXi 195 includes a selection of...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 7  z 7