Drukuj
Wyszukano: Homogenizatory ręczne
5  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Tłuczki i mikroprobówki wytwarzane są z PBTP w klasie 10 000, ISO 7, M5.5 Przeznaczone do homogenizacji komórek i tkanek roślinnych lub tworzenia zawi...
Producent: KINEMATICA
Opis: Ręczne, zakres objętości od 0,1 do 250 ml. Do dyspersji, homogenizacji, ekstrakcji, rozbijania komórek, mieszania, emulsyfikacji, zawieszania.
Numer katalogowy: (431-0179)
Producent: IKA
Opis: Handheld or stand model, volume range 0,5 to 100 ml. A wide speed range allows you to work at high circumferential speeds even with small rotor diamet...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SCERSP749540-0000)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Stainless steel cordless drive unit. Pressure is 14.7 PSI.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Hand-held, cordless homogeniser features a simple push in / pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one to many sa...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom