Drukuj
Wyszukano: Homogenizatory stacjonarne
50  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"50"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Te kompaktowe homogenizatory nadają się do wszystkich standardowych zadań dyspergowania i intensywnego mieszania. Agregaty są solidne, a ich stabilnoś...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (432-0366)
Producent: VWR Collection
Opis: The VWR® 4-place Mini Bead Mill homogeniser is compact and powerful.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (432-0367)
Producent: VWR Collection
Opis: Młynek VWR® jest przedstawicielem najnowszej generacji homogenizatorów kulkowych. Ekonomiczny system homogenizujący zaprojektowany do mielenia, lizy k...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Młynek kulkowy VWR® MAX jest podstawowym modelem homogenizatora firmy VWR z serii Bead Mill. Młynek kulkowy VWR MAX jest przeznaczony do rozdrabniania...
Numer katalogowy: (412-0167)
Producent: VWR Collection
Opis: Młyn kulowy do rozdrabniania małych objętości próbek. Może być użyty do wytrząsania/mieszania mikroprobówek i mikropłytek. Szeroki zakres zastosowań w...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (431-1268)
Producent: KINEMATICA
Opis: Stand model, volume range 0,05 to 2500 ml for dispersing, homogenising, extractions, cell disruption, mixing, emulsifying and suspending. This model r...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (441-0750)
Producent: KINEMATICA
Opis: Model stojący, cyfrowy, zakres objętości 0,1 ml do 10 litrów. Mocna jednostka do wielu zastosowań dyspersji i homogenizacji w laboratorium wykorzystuj...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BERTP002511PEVT0A0)
Producent: Bertin Instruments
Opis: The Precellys Evolution Touch is both flexible and efficient, giving users the ability to grind, homogenise or lyse any kind of sample.
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Numer katalogowy: (431-0194)
Producent: KINEMATICA
Opis: Model stojący, zakres objętości 0,1 ml do 30 litrów. Silny model PT 6100D został zaprojektowany do osiągania reprodukowalnych warunków homogenizacji d...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BERTD34200)
Producent: BERTIN
Opis: The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
j.m.: 1 * 1 KIT
Blocked
Numer katalogowy: (432-0300)
Producent: KINEMATICA
Opis: Model stojący, zakres objętości 0,1 do 10000 ml. Homogenizator nastołowy z mocnym silnikiem i oszczędzającym miejsce designem slim line, łatwy do użyt...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: IKA
Opis: Stand model, volume range 1 to 1500 ml. The T 18 digital drive unit offers a wide speed range from 3000 to 25000 min⁻¹ that enables users to work at h...
Producent: MP Biomedicals
Opis: Each impact-resistant 2 ml tube contains 1,4 mm ceramic spheres, 0,1 mm silica spheres, and one 4 mm glass bead. Lysing Matrix E tubes have purple cap...
Producent: MP Biomedicals
Opis: Each impact-resistant tube contains 1,6 mm aluminum oxide particles and 1,6 mm silicon carbide particles.
Producent: IKA
Opis: The high pressure homogeniser HPH is an inline dispersing machine for energy-efficient, continuous production of superfine emulsions. Compared to othe...
Producent: MP Biomedicals
Opis: FastPrep-96™ is a versatile high speed homogeniser offering the ultimate in high throughput sample preparation. It is used to homogenise biological sa...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 50
no targeter for Bottom