Drukuj
Wyszukano: Korki gumowe
37  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Simport Scientific
Opis: Made of thermoplastic elastomer these disposable closures produce a firm, leak-resistant seal for glass and plastic tubes. They will protect samples f...
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Rubber stopper, WHEATON®
Producent: Saint-Gobain
Opis: Conical natural grey-blue rubber stoppers without holes.
Wyprzedaż
Producent: Saint-Gobain
Opis: Conical natural grey-blue rubber stoppers without holes.
Producent: Saint-Gobain
Opis: The white stoppers made of natural rubber guarantee absolute impermeability, even when the edges of the tubes or glass, metal or plastic containers to...
Producent: DWK Life Sciences
Opis: To zamknięcie z gumy bromobutylowej zapewnia gazoszczelne zamknięcie dla wszystkich butelek laboratoryjnych GL 45 o wielkości od 100 do 20000 ml.
Producent: Saint-Gobain
Opis: Natural rubber, grey-blue.
Producent: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Rubber stopper, Czerwony, Ø dołu: 8,0 mm, Ø góry: 12,0 mm, Wysokość: 20,0 mm
Producent: KARTELL
Opis: Korek stożkowy, gumowy w kolorze czerwonym.
Producent: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Conical natural grey rubber stoppers with one hole.
Producent: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Natural rubber, grey.
Producent: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Rubber stopper, Czerwony, Szerokość o Ø: 8,0 mm, Ø dołu: 14,0 mm, Ø góry: 21,0 mm, Wysokość: 19,0 mm
Producent: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Rubber stopper, Czarny, Ø dołu: 71,0 mm, Ø góry: 83,0 mm, Wysokość: 60,0 mm
Numer katalogowy: (DENE1012126)
Producent: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Rubber stopper, Ilość otworów: 2, Szerokość o Ø: 6 mm, Ø dołu: 26.0 mm, Ø góry: 32.0 mm, Wysokość: 30,0 mm
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (DENE2100814)
Producent: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Rubber stopper, Czerwony, Szerokość o Ø: 8,0 mm, Ø dołu: 14,0 mm, Ø góry: 20,0 mm, Wysokość: 32,0 mm
j.m.: 1 * 100 SZT
Producent: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Stopper, chloroprene rubber, Czerwono-brązowy, Ilość otworów: 1, Szerokość o Ø: 3,0 mm, Ø dołu: 12,5 mm, Ø góry: 16,5 mm, Wysokość: 20,0 mm
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom