Drukuj
Wyszukano: Korki z PE/LDPE/HDPE
41  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Stopper for test tubes Ø 12 to 16 mm, polyethylene, with tongues.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Zamknięcie bez dodatku smaru, które chroni przed zakleszczeniem na szlifie. Z pochylonymi, obwodowymi, brzegami uszczelniającymi, dla jeszcze lepszego...
Numer katalogowy: (462-0585)
Producent: VWR Collection
Opis: Drain stoppers, VWR®
j.m.: 1 * 5 SZT
Producent: Bohlender
Opis: For closing ground joint parts. With ground joint and sealing rings on the outside; knurled or hexagonal grip. Compared with glass stoppers, they are ...
Producent: Simport Scientific
Opis: Designed for easy-on, easy-off use. Cap removal is simple and quick. FitsAll™ closure is ideal for recapping most 12 and 16 mm O.D. evacuated glass bl...
Producent: Simport Scientific
Opis: HDPE. Fit tubes of 15 ml capacity and 17 mm Ø.
Producent: Simport Scientific
Opis: Ideal closures for glass and plastic reagent, sample and culture tubes, LDPE.
Producent: Simport Scientific
Opis: PE Plug type push-in caps and 2-position snap caps are made of polyethylene for test tubes with outside diameters of 12 or 17 mm. Dual position caps o...
Producent: B. Braun
Opis: These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
Numer katalogowy: (GRANUWB-DS)
Producent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Opis: Drain stoppers, recommended when using heat transfer beads, to prevent beads entering the drain hole.
j.m.: 1 * 5 SZT
Numer katalogowy: (720-2576)
Producent: B. Braun
Opis: These stoppers ensure a sterile closure of female connections after use.
j.m.: 1 * 100 SZT
Producent: Brand
Opis: PP or PE-LD, hollow, with sealing ribs and square or octagonal grip.
Producent: SciLabware
Opis: These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets...
Producent: KARTELL
Opis: Żebrowane wtyczki do jednorazowych probówek 11 - 13 albo 15 - 17 mm średnicy. Żebrowana wtyczka została starannie zaprojektowana. Dostępne kolory: be...
Numer katalogowy: (212-0222)
Producent: KARTELL
Opis: Korki do jednorazowych probówek z PE.
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Producent: COWIE
Opis: PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom