Drukuj
Wyszukano: Strzykawki medyczne
55  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: HENKE SASS WOLF GMBH
Opis: Disposable, three-piece syringes with PP barrel and piston, polyisoprene stopper, latex-free.
Producent: HENKE SASS WOLF GMBH
Opis: Disposable, two-piece, without needle, PP barrel and PE piston, latex- and silicone oil-free. Syringes are also available with especially designed ora...
Producent: B. Braun
Opis: PP syringe with safe plunger backstop and minimal residual volume.
Numer katalogowy: (BDAM364356)
Producent: BD Medical
Opis: Critical care syringes can be used to measure arterial blood gas, ionised calcium, ionised magnesium, as well as perform critical care tests.
j.m.: 1 * 100 SZT
Producent: BÜRKLE
Opis: Syringe, medical, SteriPlast®, PP, Sterylne, Strzykawki luer, przeźroczyste, sterylne, Luer tip, Pojemność: 100 ml, Skala: 2 ml, Ilość: 10
Numer katalogowy: (613-2793)
Producent: HENKE SASS WOLF GMBH
Opis: These syringes are commonly used for embryo transfer and oocyte handling.
j.m.: 1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (HSWA2450030100)
Producent: HENKE SASS WOLF GMBH
Opis: Non sterile, reusable, glass barrel and stainless steel piston. These syringes can be used for human and veterinary medicine.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (720-2561)
Producent: B. Braun
Opis: PP/PE fine dosage syringes, 1 ml, green plunger, two-piece, e.g. for tuberculin, heparin and allergy testing. Smear-resistant, black graduation for id...
j.m.: 1 * 100 SZT
Producent: Poulten & Graf
Opis: Barrel and piston in Durobax® glass, without needle.
Producent: B. Braun
Opis: Sterile, disposable, three-piece, made from PP, latex- and PVC-free.
Producent: Poulten & Graf
Opis: These syringes are made of Durobax® glass with steel piston.
Producent: Poulten & Graf
Opis: Barrel and piston in Durobax® glass with metal tip, no needle.
Producent: Poulten & Graf
Opis: Single use syringes are available with or without needles.
Producent: B. Braun
Opis: Non sterile, two-piece, DEHP-, latex- and silicone-free.
Producent: B. Braun
Opis: Latex free single use syringe with integrated cannula for subcutaneous injection of U-100 insulin (50 or 100 IU/ml).
Producent: B. Braun
Opis: Single use syringes for manual use, with green plunger. Easy aspiration up to the maximum volume. Barrel made from PP and plunger from PE.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom