Drukuj
Wyszukano: Maty podłogowe przeciwzmęczeniowe
56  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: 30 lub 60 warstwowe samoprzylepne maty wejściowe produkowane z polietylenu o niskiej gęstości. Maty te kontrolują zabrudzenie poprzez usuwanie zaniecz...
Producent: VWR Collection
Opis: These mats are made of low density polyurethane providing an ergonomic, anti-fatigue profile. Bubble mats are designed for dry, non critical environme...
Producent: VWR Collection
Opis: Poliuretanowa ergomata zapewniająca komfort pracy, nadaje się do stref czystych (cleanroom) ISO 5 (Klasa 100). Dostępna w wersji z pęcherzykowatą lub ...
Producent: VWR Collection
Opis: Maty stałe są instalowane w celu zapewnienia najwyższego poziomu czystości. Żywotność maty bardzo mocno zależy od natężenia i stopnia czystości ruchu ...
Producent: VWR Collection
Opis: Podłogi dekontaminacyjne b'mat wyłapują i zatrzymują ponad 98% przenoszonych przez stopy i koła cząstek, dzięki wykorzystaniu opatentowanego polimeru....
Producent: VWR Collection
Opis: Mat frame for 609.6×762 mm mats, white, VWR®
Numer katalogowy: (115-1060)
Producent: VWR Collection
Opis: Maty podłogowe, VWR®, Do stosowania w cleanroom: +, Dł.×Szer.: 600×900 mm
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (590-0346)
Producent: Bohlender
Opis: Mat made of static dissipative material with permanently mounted grounding cable including clip for earthing connection.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: 3M
Opis: 4300 contamination control mats consist of 40 layers of adhesive-coated clear polyethylene sheets attached to a vinyl backing. For use at cleanroom en...
Numer katalogowy: (115-2579)
Producent: NEW PIG
Opis: Adhesive-backed mat bundle has everything you need to keep the floor in a small restroom clean, dry and safe, Includes urinal, toilet, plunger, and si...
j.m.: 1 * 5 SZT
Producent: 3M
Opis: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 65 is a high-performance entrance mat designed for medium traffic applications.
Producent: Texwipe
Opis: Adhesive coated contamination control mats capture particulates from foot traffic and equipment wheels, providing the most effective dirt and dust rem...
Producent: NEW PIG
Opis: Keep your restrooms cleaner and provide better drip and splash protection with these adhesive-back urinal mats.
Producent: 3M
Opis: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 85 is a high-performance entrance mat with a phthalate-free, slip-resistant PVC backing for high traffic applica...
Producent: NEW PIG
Opis: Prevent slips, trips and falls in high traffic areas with our easy to clean, adhesive backed commercial floor mat.
Producent: 3M
Opis: The Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100 is unbacked scraper matting suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells with high tr...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom