  • Kryteria
    • Na stanie (65)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
  • Wyszukaj w wynikach
Maty klejące
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/47/18945247.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Maty wejściowe wykonane z folii LDPE o grubości 1,8 mm ( 0,3 mm grubości samoprzylepny klej akrylowy). Idealnie usuwają brud i kurz z podeszwy butów i...
Producent:  3M
Opis:   [EN]MAT BLUE 60X115CM 40 LAYERS 1 * 6 SZT
Producent:  Texwipe
Opis:   Adhesive-coated contamination control mats capture particulates from foot-traffic and equipment wheels, providing the most effective dirt and dust rem...
Producent:  ERGOMAT
Opis:   Ergomat Sticky Mats provide a fast, convenient, reliable way to clean shoe soles or other items before entering a clean and sanitary area. These signi...
UOM:  1 * 10 SZT
Producent:  PURUS INTERNATIONAL, INC.
Opis:   A choice of either 30 or 60 layer adhesive entrance mats are manufactured from low density polyethylene. The mats control contamination by removing de...
Producent:  Nitritex
Opis:   Maty Supatac™ wykonane są z folii LDPE z klejem poliakrylanowym, składają się z 30 arkuszy. Zapobiegają one zanieczyszczeniom przed wejściem do stref ...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 6  z 6