Drukuj
Wyszukano: Inkubatory kompaktowe
8  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Inkubatory cyfrowe IL 10, IL 23 i IL 56 oferują ekonomiczne i oszczędzające miejsce rozwiązanie dla zastosowań mikrobiologicznych lub hematologicznych...
Numer katalogowy: (390-6032)
Producent: Binder
Opis: Kompaktowe urządzenie z kontrolą hydrauliczno-mechaniczną zapewnia precyzyjne, niezawodne warunki inkubacji. Optymalny zakres temperatur w 37 °C. Jedn...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (UVPA95-0358-02)
Producent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: Ten stołowy inkubator UV z wnętrzem ze stali nierdzewnej został zaprojektowany w celu zapewnienia precyzyjnej kontroli temperatury i jednolitości w ca...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: THERMO BRAND
Opis: Inkubator Heratherm® Compact charakteryzuje się wymuszoną konwekcją zapewniającą doskonałą jednolitość temperatury i stabilność oraz szybkim czasem po...
Numer katalogowy: (LOVI56B000701)
Producent: Lovibond
Opis: Inkubator DI 10 przeznaczony jest do niezawodnej inkubacji szkiełek bakteriologicznych, na miejscu, w laboratorium, a nawet w ruchu mobilnym w samocho...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Cole Parmer
Opis: Clear acrylic construction offers full visibility of samples.
Numer katalogowy: (1.13311.0001)
Producent: Merck
Opis: Mały, kompaktowy inkubator do poziomej lub pionowej inkubacji slajdów zanurzeniowych (18) lub płytek (12).
j.m.: 1 * 1 SZT
MSDS
Numer katalogowy: (HACH2569900)
Producent: Hach
Opis: Mały i lekki, urządzenie idealnie nadaje się do niezawodnej, dokładnej inkubacji dla bakterii z grupy coli i fekaliów E. coli testowanie. Inkub...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom