Drukuj
Wyszukano: Piece i suszarki standardowe
21  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Suszarki serii DRY-Line® są przeznaczone do standardowego suszenia i hartowania oraz sterylizacji szkła laboratoryjnego. Pracują w zakresie temperatur...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Suszarki VENTI-Line® są przeznaczone do standardowego suszenia i hartowania oraz sterylizacji szkła laboratoryjnego. Zakres temperatur wynosi od 50 do...
Producent: MEMMERT
Opis: The range includes forced convection models with a temperature range up to 300 °C. There is a choice of two different displays, SingleDISPLAY or ...
Producent: MEMMERT
Opis: The range includes natural convection models with a temperature range up to +300 °C. There is a choice of two different displays, SingleDISPLAY o...
Producent: MEMMERT
Opis: UNpa paraffin ovens provide precise and homogenous temperature control of paraffin embedding medium without any loss in quality. UNpa paraffin ovens a...
Producent: MEMMERT
Opis: The UF TS pass through ovens help to minimise contamination when transporting samples or components. They have an easy-to-clean interior, fast recover...
Producent: Binder
Opis: Z naturalną konwekcją, suszarki i komory temperaturowe Avantgarde.Line oferują jakość i niezawodność procesu. Posiadają szeroki zakres temperatury do ...
Producent: Binder
Opis: Z wymuszoną konwekcją i rozszerzoną funkcją czasomierza, suszarki i komory temperaturowe Avantgarde.Line oferują jakość i niezawodność procesu. Posiad...
Numer katalogowy: (466-3249)
Producent: Binder
Opis: Uniwersalne suszarki z komorą ze stali nierdzewnej, które są idealne do suszenia i sterylizacji w przemyśle farmaceutycznym i chemii, biotechnologii, ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Binder
Opis: Uniwersalne suszarki z komorą ze stali nierdzewnej, które są idealne do suszenia i sterylizacji w przemyśle farmaceutycznym i chemii, biotechnologii, ...
Numer katalogowy: (466-0488)
Producent: Binder
Opis: Suszarki do bezpiecznego suszenia próbek z niewielką ilością rozpuszczalnika, posiadają wysoką dokładność temperatury i pozbawioną silikonu oraz bezpy...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Binder
Opis: The Binder FP series of material test chambers with mechanical convection and program functions provide reliably short drying times and particularly f...
Producent: Binder
Opis: Z wymuszoną konwekcją, suszarki i komory temperaturowe Avantgarde.Line oferują jakość i niezawodność procesu. Posiadają szeroki zakres temperatury do ...
Numer katalogowy: (466-0023)
Producent: Binder
Opis: Wielofunkcyjne suszarki z komorą ze stali nierdzewnej, które są idealne do suszenia i sterylizacji w przemyśle farmaceutycznym i chemii, biotechnologi...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (466-3161)
Producent: Binder
Opis: Wytrzymała kompaktowa suszarka/sterylizator z hydraulicznym termostatem mechanicznym i ustawieniem temperatury przez termometr z wyjściem analogowym.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: THERMO BRAND
Opis: Heating and drying ovens with coated or stainless steel exterior (SS models). The timer allows the oven to be turned on or off after a pre-set time, w...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom