Drukuj
Wyszukano: Półmaski
26  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: 3M
Opis: Maska wielokrotnego użytku, lekka i wygodna w noszeniu. Posiada część twarzową wykonaną z miękkiego, hipoalergicznego materiału oraz centralny zawór w...
Producent: 3M
Opis: Designed with smart and intuitive features, the 3M™ Secure Click™ Half Mask Reusable Respirator is simple, comfortable and reliable. Available in thre...
Producent: 3M
Opis: 4000 series maintenance-free half masks are simple and ready to use respirators with an integrated cartridge and filters. They provide protection agai...
Producent: 3M
Opis: Designed with smart and intuitive features, the 3M™ Secure Click™ half-mask reusable respirator is simple, comfortable and reliable. Available in thre...
Wyprzedaż
Producent: 3M
Opis: The 3M™ Particulate Respirator 8825+ has been engineered to help improve fit to wearer’s individual face shape and size. With it's robust shell and cu...
Producent: JSP LTD
Opis: The Force®8 twin cartridge half mask with Typhoon™ valve offers superior low breathing resistance and a 4-point suspension harness with quick release ...
Producent: 3M
Opis: Reusable, overmoulded, low profile designed masks offer a wide field of vision. They are compatible with 3M™ welding/grinding shields and low in maint...
Numer katalogowy: (111-2571)
Producent: 3M
Opis: Secure Click™ P3 R D9038 hard case particulate filters are approved for use with 3M™ Secure Click™ respirators for certain particulates, hydrogen fluo...
j.m.: 1 * 40 SZT
Numer katalogowy: (JSPABHT0A3-0L5-N00)
Producent: JSP LTD
Opis: The Force®8 twin cartridge half mask with Typhoon™ valve offers superior low breathing resistance and a 4-point suspension harness with quick-release ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (111-2570)
Producent: 3M
Opis: Secure Click™ P3 R D9035 hard case particulate filters are approved for use with 3M™ Secure Click™ respirators to provide protection against exposure ...
j.m.: 1 * 40 SZT
Numer katalogowy: (SCTS5032271)
Producent: SCOTT SAFETY
Opis: Profile² is an advanced twin filter half mask with odourless, lightweight TPE facepiece that combines comfort, protection and low through life costs w...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Dräger
Opis: Reusable, robust X-plore® 4700 half masks combines a soft mask body, specially shaped nose seal and a sturdy plastic frame and offers excellent comfor...
Producent: Moldex
Opis: Air seal FFP masks offer a soft foam full face seal. This ensures an extra comfortable and secure fit. The face seal can be washed and disinfected. Ai...
Numer katalogowy: (DRAER55881)
Producent: Dräger
Opis: The Dräger X-plore® 2100 is the reusable alternative to disposable dust masks for people working frequently in dusty environments. The ergonomic non-s...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Dräger
Opis: Półmaski X-plore® 3300 i 3500 są niedrogie i cechują je niskie koszty konserwacji. Są one wyposażone w dwa boczne przyłącza bagnetowe, które umożliwia...
Producent: Moldex
Opis: Reusable mask made from soft, durable material.
Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom