Drukuj
Wyszukano: Mieszadła magnetyczne z grzaniem, wielopozycyjne
6  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: Safe and compact digital multi-position magnetic hotplate stirrers available with 6 or 15 positions. The MULTI-HS include features such as timer, safe...
Producent: 2MAG
Opis: Hotplate stirrers that have 6 or 15 powerful stirring positions. The units have a clear digital display for settings of stirrer speed, stirrer power a...
Numer katalogowy: (442-1113)
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: Multiple-position hot plate stirrer with four separately controlled stirring plates coated with aluminium alloy which provides uniform heat distributi...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VELP SCIENTIFIC
Opis: Digital magnetic hotplate stirrer with four independent positions and CerAlTop™ plate, perfect for thermoregulation with PT100 and VTF connection.
Producent: IKA
Opis: Multi-position digital magnetic hotplate stirrers with 5, 10 or 15 stirring positions, designed for synchronous heating and stirring, suitable for con...
Numer katalogowy: (WITGDH.WMH03506)
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Digital multi-position magnetic stirrer ideal for mixing and heating simultaneously. Ideal for heat sensitive procedures in microbiology, biochemistry...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom