  • Kryteria
    • In Stock (239)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "Laboratory Coats"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"56"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Fartuch damski wielokrotnego użytku, wykonany z 100% bawełny lub 65% poliester, 35% bawełna. Oba materiały są wytrzymałe, odporne na rozerwanie i trw...
Producent:  VWR Collection
Opis:   These disposable laboratory coats made from PP are ideal for non critical applications.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Fartuchy wielokrotnego użytku wykonane są ze 100% bawełny lub 65% poliester, 35% bawełna. Oba materiały są wytrzymałe, odporne na rozerwania i trwał...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Fartuchy wielokrotnego użytku, damskie i męskie, wykonane są z tkaniny o składzie 63% poliester 35% bawełna i 2% włókno węglowe, które zapewnia ochron...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Fartuchy VWR Maximum SF są najbardziej czyste i trwałe z całej linii odzieży VWR. Wykonane z oddychającej tkaniny polipropylenowej (SPP) pokrytą folią...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Fartuchy VWR Advanced SF wykonane są z oddychającej tkaniny polipropylenowej ( SPP) pokrytej folią polietylenową.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Fartuchy VWR Basic SPP są produkowane z wytrzymałego, lekkiego i przewiewnego materiału - polipropylenu spunbounded (SPP), który chroni przed brudem i...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Fartuchy produkowane są z bezlateksowego, wielowarstwowego materiału spunbonded-meltblown-spunbonded (SMS), który charakteryzuje się wysoką wytrzymało...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 56
  1  2  3  4  5  6  7  Następny