  • Kryteria
    • Na stanie (7)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "kombinezony-odporne-na-chemikalia"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Te wytrzymałe, a zarazem bardzo lekkie kombinezony produkowane są z udoskonalonego nietkanego materiału PE firmy DuPont. Materiał ten charakteryzuje s...
Producent:  DuPont
Opis:   Made from a lightweight and durable fabric (<450 g per garment), Tychem® C garments utilise the strength of Tyvek® and a polymeric barrier coating...
Producent:  DuPont
Opis:   These Tyvek® overalls are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek® i...
Producent:  DuPont
Opis:   This Tychem® ThermoPro garment consisting of a collared jacket and a bib and brace overall provides triple hazard protection from liquid-chemical spla...
Producent:  DuPont
Opis:   These garments are made from a lightweight, supple and durable fabric (<700 g per garment) consisting of a chemical barrier film laminated to a he...
Producent:  DuPont
Opis:   This Tychem® garment provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. It combines the tru...
UOM:  1 * 2 SZT
Producent:  DuPont
Opis:   This encapsulated gas-tight garment with integrated socks and boot flaps exhibits excellent chemical barrier properties. It is made from an extremely ...
Producent:  DuPont
Opis:   This encapsulated gas-tight garment with detachable Hazmax boots (sizes 6 to 14 (39-48)) exhibits excellent chemical barrier properties. It is made fr...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 33
  1  2  3  4  5  Następny