  • Kryteria
    • Na stanie (8)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "cleanroom-kombinezony"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (113-7877)
Producent:  VWR Collection
Opis:   This single-use garment set includes overall, hood, boot covers and sleeve protectors, all made from breathable SMS fabric.
UOM:  1 * 20 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Kombinezony jednorazowego użytku, antystatyczne, wykonane z mikroporowatej membrany nylonowej. Pomiędzy membraną, a podłożem jest materiał, który daj...
UOM:  1 * 50 SZT
Producent:  DuPont
Opis:   These garments are made of Tyvek®, a fabric composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and...
Producent:  Nitritex
Opis:   Jednorazowe kombinezony wykonane z tkaniny Clean-Tough™ zapewniają dobrą ochronę przed niebezpiecznymi cząstkami pyłu (w tym jądrowymi) i ograniczoną ...
Producent:  Nitritex
Opis:   Jednorazowe kombinezony wykonane z antystatycznego materiału CleanTough™. Odpowiednie do stosowania w strefach czystych klasy 10, ISO 4, M2.5. i EU G...
Producent:  Nitritex
Opis:   Kombinezon drop-down z kapturem jest sterylną odzieżą jednorazowego użytku produkowaną z niepylącego wytrzymałego materiału CleanTough™. To unikalna k...
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   These overalls made of ultra light breathable SMS fabric provide Type 6 limited chemical splash protection and Type 5 particle protection.
UOM:  1 * 25 SZT
Numer katalogowy: (KWIN100636540L)
Producent:  FRISTADS KANSAS GROUP
Opis:   These overalls are made of XA32 fabric consisting of 99% polyester and 1% conductive fibres. The fibres are continuous filaament fibres, which means t...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 8