Drukuj
Wyszukano: Infuzje
27  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: B. Braun
Opis: Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Producent: B. Braun
Opis: Heidelberger extension tubing for infusion systems.
Numer katalogowy: (BRAU4099702)
Producent: B. Braun
Opis: Intrapur Lipid is a 1,2 μm infusion filter for lipid emulsions and all-in-one parenteral nutrition.
j.m.: 1 * 50 SZT
Numer katalogowy: (720-2571)
Producent: B. Braun
Opis: Transfer Spike for Sterile Liquids for bottles up to 100 ml
j.m.: 1 * 50 SZT
Producent: B. Braun
Opis: Sterile stopcock with rotating swivel nut.
Producent: B. Braun
Opis: Original-Perfusor tubings for use with all syringe pumps inferior to four-bar pressure.
Numer katalogowy: (720-2580)
Producent: B. Braun
Opis: Sterifix Paed is specially designed for the bacteria and particle retention.
j.m.: 1 * 50 SZT
Producent: B. Braun
Opis: Convenient drip chamber design with sharp spike ensures easy piercing of container ports, bacteria proof venting (closable), 20 drops 1 ml ±0,1 ml (aq...
Numer katalogowy: (BRAU4093054)
Producent: B. Braun
Opis: Extension and connection tubing with small bore.
j.m.: 1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (BRAU4099842N)
Producent: B. Braun
Opis: Ready-to-use set with infusion filter.
j.m.: 1 * 20 SZT
Numer katalogowy: (BRAU4099257)
Producent: B. Braun
Opis: Infusion filter with bacteria and particle retention.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BRAU4099303)
Producent: B. Braun
Opis: Sterifix infusion filter is specially designed for bacteria and particle retention.
j.m.: 1 * 50 SZT
Numer katalogowy: (BRAU4183916)
Producent: B. Braun
Opis: Intrapur plus offers reliable air venting regardless of position with connection lines at both sides of the filter with Luer lock fittings.
j.m.: 1 * 50 SZT
Numer katalogowy: (BRAU16615C)
Producent: B. Braun
Opis: Drug-Resistant Multi-Tap Systems are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, i...
j.m.: 1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (BRAU409100H)
Producent: B. Braun
Opis: This capless valve allows for a safe and convenient access during infusion therapy.
j.m.: 1 * 50 SZT
Numer katalogowy: (612-0192)
Producent: B. Braun
Opis: Injection and aspiration filter for the prevention of particulate contamination during injection and aspiration of drugs.
j.m.: 1 * 100 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom