  • Kryteria
    • Na stanie (32)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "ochraniacze-na-buty-i-obuwie-laboratoryjne"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (113-8285)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Ochraniacze na buty wykonane z tkaniny PP
UOM:  1 * 300 SZT
Numer katalogowy: (113-8280)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Ochraniacze na buty wykonane z tkaniny PP
UOM:  1 * 100 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Ochraniacze na buty wykonane z włókniny PP z lateksem.
UOM:  1 * 100 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   These non woven shoe covers are made of PP with a skid-resistant CPE coating on the sole.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Nietkany PP z podeszwą laminowaną CPE.
Numer katalogowy: (HOIT110176)
Producent:  VWR Collection
Opis:   These disposable shoe covers are made of CPE.
UOM:  1 * 2.000 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Ochraniacze na buty Basic wykonane z CPE.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Ochraniacze na buty wykonane z 65% PE o niskiej gęstości (LDPE) i 35% o niskiej liniowej gęstości PE (LLDPE).
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 24
  1  2  3  Następny