  • Kryteria
    • Na stanie (9)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Wyszukano:
Cleanroom Hoods
11  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Ten sterylny kaptur ochronny wykonany jest z oddychającej tkaniny SMS.
Zintegrowana maska twarzowa jest wytwarzona z połączenia PP z materiału t...
j.m.:  1 * 125 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   This flat hood is made from Quantus® Comfort fabric which is a high quality polyester fabric (100 % polyester weave with conductive yarn) designed for...
Producent:  VWR Collection
Opis:   These flat hoods are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conduc...
Producent:  DuPont
Opis:   This hood is made of Tyvek®, a flash spun high density polyethylene. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liqu...
j.m.:  1 * 100 SZT
Producent:  DuPont
Opis:   The hood is made of Tyvek® which is a fabric made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® provides an inherent ba...
j.m.:  1 * 100 SZT
Producent:  Nitritex
Opis:   These disposable hoods are made from antistatic lightweight and comfortable Clean-Tough™ material. They features a three-piece design to ensure a per...
Producent:  Nitritex
Opis:   Te kaptury do czystych pomieszczeń wykonane są z tkaniny MT031 zawierającej 99% poliestru i 1% węgla.
Numer katalogowy: (NITRBBKH)
Producent:  Nitritex
Opis:   Hood, cleanroom, Biały
j.m.:  1 * 2.000 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 11
  1  2  Następny