  • Kryteria
    • Na stanie (8)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Laboratory Hoods
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (113-8202)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Osłony na głowę i twarz z polipropylenu zostały zaprojektowane w celu ochrony użytkowników przed potencjalnymi zanieczyszczeniami środowiska.
UOM:  1 * 500 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   These disposable hoods, with 2 ply face mask, are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime and...
Numer katalogowy: (113-8560)
Producent:  DuPont
Opis:   This hood is made of Tyvek®, a flash spun high density polyethylene. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liqu...
UOM:  1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (113-0480)
Producent:  DuPont
Opis:   Specially designed for use with Tyvek® apparel, this hood can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substan...
UOM:  1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (MMMA446)
Producent:  3M
Opis:   This hood is made of the same microporous laminated PP/PE fabric used in the 3M™ overall 4510. The hood offers a general barrier to non hazardous subs...
UOM:  1 * 300 SZT
Producent:  KOLMI-HOPEN
Opis:   These hoods are made from 100% pure viscose fabric. Ideal for the operating room.
Producent:  ANSELL HEALTH CARE
Opis:   This cape hood with visor is made from a multi-layer barrier fabric (external film barrier, non woven inner layer, core high barrier film) that is ren...
UOM:  1 * 20 SZT
Producent:  ANSELL HEALTH CARE
Opis:   This Balaclava style cape hood covering part of shoulders is made from an external film barrier layer with two non woven layers underneath. The fabric...
UOM:  1 * 30 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 13
  1  2  Następny 