Drukuj
Wyszukano: Chusteczki i ręczniki jednorazowe
117  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"117"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (115-0128)
Producent: VWR Collection
Opis: Te chusteczki z włókniny są wykonane w 100% z polipropylenu i są nasączone mieszanką czystego 70% alkoholu izopropylowego i 30% dejonizowanej wody o c...
j.m.: 1 * 100 SZT
MSDS
Numer katalogowy: (115-2418)
Producent: VWR Collection
Opis: These melt-blown wipes, made from 100% PP, have a very high absorption capacity.
j.m.: 1 * 1 Roll
Producent: VWR Collection
Opis: These spunlace apertured wipes, made from 51% wood pulp and 49% polyester, are slightly abrasive on one side and soft on the other.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Chusteczki do czyszczenia różnego rodzaju soczewek optycznych, takich jak lornetki, szkła powiększającego, okularów, jak i włókien światłowodowych.
Producent: VWR Collection
Opis: Te wybielone chusteczki wykonane w technice spunlace z 55% pulpy drzewnej i 45% poliestru są wyjątkowo mocne, nawet gdy są mokre.
Producent: VWR Collection
Opis: Chusteczki wykonane w technice spunlace z 55% pulpy drzewnej i 45% poliestru są wyjątkowo mocne, nawet gdy są mokre.
Numer katalogowy: (115-2422)
Producent: VWR Collection
Opis: These abrasive wipes made from PP with PE web are pre-wetted with a cleaning solution. Ideal for cleaning very dirty hands.
j.m.: 1 * 1 SZT
MSDS
Producent: VWR Collection
Opis: Chłonny papier, odpowiedni do czyszczenia i suszenia naczyń szklanych, probówek, szkiełek mikroskopowych, butli, itd.
Numer katalogowy: (115-2417)
Producent: VWR Collection
Opis: These very soft wipes, made from a spunlace fabric, consisting of 60% viscose and 40% polyester, are ideal for sensitive surfaces and light duty clean...
j.m.: 1 * 500 SZT
Numer katalogowy: (115-0600)
Producent: VWR Collection
Opis: Dwuwarstwowe chusteczki do twarzy wykonane z 100% celulozy.
j.m.: 1 * 150 SZT
Producent: PGI NONWOVEN
Opis: These semi-reusable wipes are perfectly suited for precision cleaning and critical wiping tasks across a range of industries. Thanks to their composit...
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: The KIMTECH PREP* polishing wipes are ideal spunlace products for dry polishing glass and other materials. They are also suitable for pre- and post-pa...
Numer katalogowy: (PGIN74236)
Producent: PGI NONWOVEN
Opis: These wipes are specially designed to swiftly and cleanly remove contaminants prior to painting. This I-Tack range contains a water-based tackifier an...
j.m.: 1 * 400 SZT
Numer katalogowy: (115-2051)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: These single ply wipes are made from AIRFLEX* material, a specialised fabric with a perfect balance of softness and strength, that is also thick and a...
j.m.: 1 * 1 Roll
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: These single-use wipes, made from two ply AIRFLEX* material, are ideal for multipurpose cleaning and medium duty wiping tasks such as polishing glass,...
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: WypAll® L10 professional wiping paper products are designed for the specific environments where they will be used, helping enable you to deliver on yo...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 117
no targeter for Bottom