Drukuj
Wyszukano: Chusteczki do cleanroomu, wstępnie nasączone
47  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (115-0034)
Producent: VWR Collection
Opis: Te chusteczki włókninowe, wykonane w 45% z poliestru i w 55% z celulozy, są przeznaczone do czyszczenia stołów z przepływem laminarnym, powierzchni po...
j.m.: 1 * 75 SZT
MSDS
Producent: CONTEC
Opis: Meltblown polypropylene wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
Producent: CONTEC
Opis: Slide 'n seal bag is a resealable bag that allows easy dispensing of PROSAT® polywipe-C pre-saturated wipes. The plastic piece glides across the top o...
Producent: CONTEC
Opis: Non woven wipes pre-saturated with acetone or isopropanol.
Producent: CONTEC
Opis: These low endotoxin wipes are made from 100% knitted polyester and pre-saturated with a blend of 70% USP-Grade IPA and 30% water for injecti...
Producent: CONTEC
Opis: The Polywipe-C Heatseal wipe is made from filament polyester and pre-saturated with 70% IPA and 30% DI water.
Wyprzedaż
Producent: CONTEC
Opis: Presaturated with 70% USP grade IPA and 30% DI water.
Producent: CONTEC
Opis: The SATWipes are made of pure non woven polyester that is hydraulically entangled creating a soft, durable and clean wipe. The saturation of either al...
Producent: CONTEC
Opis: SATWIPES® Sigma™ consists of a perforated roll of saturated wipes which are dispensed through a center-pull canister. The wipes are made of 55% cellul...
Numer katalogowy: (115-2783)
Producent: CONTEC
Opis: These PROSAT® wipes are manufactured from a lightweight hydroentangled cellulose/polyester and saturated with a solution of 70% USP grade IPA and 30% ...
j.m.: 1 * 1.400 SZT
Producent: CONTEC
Opis: These non woven PP wipes are saturated with 70% denatured ethyl alcohol and 30% deionised water.
Numer katalogowy: (CONTPSPS0030)
Producent: CONTEC
Opis: These wipes are made of 100% knitted polyester pre-saturated with 100% semiconductor grade Isopropyl Alcohol (IPA).
j.m.: 1 * 750 SZT
Producent: CONTEC
Opis: Chusteczki do cleanroom, wstępnie nasączone, PROSAT®, PP, Biały, Klasa cleanroom'u: 100/ISO 5, Niesterylne, 70% IPA and 30% DI water, Dł.×Szer.: 406×432 mm, 50 wipes/pouch, 15 pouches/case
Producent: CONTEC
Opis: Hydroentangled split microfibre wipes pre-saturated with 70% IPA and 30% DI water.
Producent: CONTEC
Opis: These heat seal wipes are made from filament polyester that is laser cut to bond the fibres at the edges of the wipes. This creates a very clean, non ...
Wyprzedaż
Producent: CONTEC
Opis: Recycled 100% knitted polyester cleanroom wipes, providing a sustainability story in a single-use world.
New Product
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom