Drukuj
Wyszukano: Chusteczki do cleanroomu, sterylne
24  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (115-0033)
Producent: VWR Collection
Opis: Te chusteczki czyszczące są wykonane z poliestru i celulozy.
j.m.: 1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (115-1724)
Producent: VWR Collection
Opis: Te chusteczki wykonane z podwójnie tkanej tkaniny poliestrowej z krawędziami ściętymi są przemywane w czystych pomieszczeniach klasy ISO 4, aby zminim...
j.m.: 1 * 300 SZT
Producent: CONTEC
Opis: Dwie warstwy dzianej tkaniny poliestrowej są laminowane razem, co daje trwałą chusteczkę z ponad dwukrotnie większą chłonnością poszczególnych warstw.
Producent: CONTEC
Opis: These non pyrogenic LE wipes are the first sterile non woven wiping products designed for the pharmaceutical, medical device and biotech industries. M...
Producent: CONTEC
Opis: 100% no-run interlock knit polyester wipes with sealed edges.
Producent: CONTEC
Opis: Non woven, hydroentangled polyester/cellulose blend. Ideal for wipe down of products prior to their introduction to the cleanroom.
Producent: CONTEC
Opis: These wipes are manufactured from high quality 100% knitted polyester fabric with sealed edges. The polyester fabric offers the widest range of solven...
Numer katalogowy: (115-0439)
Producent: CONTEC
Opis: 100% no-run interlock knit polyester wipes with sealed edges and increased sorbency.
j.m.: 1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (115-0595)
Producent: Texwipe
Opis: Sterile TexTra™ is a single ply, 100% continuous filament polyester wipe that offers high capacity sorption in a heavyweight, large surface floor wipe...
j.m.: 1 * 50 SZT
Producent: Texwipe
Opis: SterileWipe™ LP is a 100% continuous-filament cut edge polyester wipe that is low in particle generation and extractable levels. It provides excellent...
Numer katalogowy: (TEXWTX3410)
Producent: Texwipe
Opis: This non woven 55% cellulose/45% polyester blend wipe is an excellent general-purpose sterile wipe in areas where economy and cleanliness are of criti...
j.m.: 1 * 1.500 SZT
Producent: Texwipe
Opis: SterileWipe™ LP 10 is a 100% continuous-filament polyester wipe with thermally sealed borders that have been designed to control particle and fiber co...
Producent: Texwipe
Opis: These single-ply, heavyweight polyester sealed-border wipes offer the same capacity sorption as a two-ply wipe. They are suitable for all general purp...
Producent: Texwipe
Opis: Sterile TexTra™ is a single-ply, double-knit, 100% continuousfilament polyester wipe that offers high-capacity sorption in a heavyweight, large surfac...
Producent: Texwipe
Opis: Vertex® wipes are the cleanest, most consistent, and most rigorously quality tested cleanroom wipes.
Numer katalogowy: (115-1893)
Producent: Texwipe
Opis: Cut-edge polyester single ply wipe that is ideal for floor cleaning and for applying cleaning solutions and disinfectants on floors.
j.m.: 1 * 340 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom