Drukuj
Wyszukano: Eksykatory z tworzyw sztucznych
15  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (467-0021)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Idealny do procesów suszenia i suszenia. Pokrywa to przezroczysty, solidny PC z zagłębioną krawędzią. Podstawa to trwały niebieski PP.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Transparent PC lid and blue PP base with or without PTFE stopcock. Accepts 6,4 mm (¹/₄") int.Ø. vacuum tubing and can be used with any standard 230 mm...
Numer katalogowy: (467-3120)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Przeźroczysty PC, nie pękający i lekki. Idealny do zastosowań próżniowych i niepróżniowych. Szeroka podstawa dla większej stabilności. Pasują do niego...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Degas liquids quickly and easily in the laboratory or classroom with this small plastic vacuum desiccator. These strong, shatterproof units provide dr...
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: These compact, high-quality vacuum desiccators in clear or amber (UV blocking) polycarbonate maintain a vacuum and stay gas-tight allowing reliable dr...
Numer katalogowy: (467-2245)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Desiccators with top made of clear polycarbonate, for easy viewing of contents, and white polypropylene bottom. The small size of this desiccator allo...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Brand
Opis: Dessicators with polycarbonate lid, PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobut...
Numer katalogowy: (BELAF420290000)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: This domed desiccator provides a spacious interior for large, moisture sensitive materials. Laboratory grade polycarbonate provides a clear, unobstruc...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BELAF420290001)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Clear polycarbonate desiccator with large storage space, portable and easy to use. Two gas ports accept tubing (inner Ø 6,35 mm) and have easy turning...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: KARTELL
Opis: Transparent polycarbonate cover with polypropylene base. The specially grooved stopper ensures air is readmitted very slowly to avoid disturbing the c...
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Desiccators with white PP base and clear PC domed lid with large ribbed knob. Desiccant can be placed on or under the PP plate.
Numer katalogowy: (VITL326294)
Producent: VITLAB
Opis: Ideal dessicators for use in educational laboratories.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: SciLabware
Opis: Transparent polycarbonate lid and base.
Numer katalogowy: (BELAF420430000)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Ideal for vacuum drying, degassing and teaching demonstrations, this vacuum chamber can withstand a full vacuum at room temperature.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Systemy komór próżniowych zawierają przeźroczysty słoik i płytkę z uszczelką neoprenową i adapterem na węża o średnicy wewnętrznej 6,4 mm. Są dostępne...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom