Drukuj
Wyszukano: Chusteczki do delikatnych powierzchni
13  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Chłonny papier, odpowiedni do czyszczenia i suszenia naczyń szklanych, probówek, szkiełek mikroskopowych, butli, itd.
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: Durable uniformly reinforced towels for demanding jobs. Can be used in medium to heavy duty applications.
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: These high quality wipes, made from 100% pure fibre, are suitable for a variety of precision wiping tasks such as the cleaning of delicate glassware, ...
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: These strong Kimtech™ wipes are made of HYDROKNIT* material. Engineered for critical applications involving solvents, inks and paints.
Numer katalogowy: (KIMB21905-026)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: These light-duty wipes can handle a variety of delicate tasks and easily wipe up liquid and dust.
j.m.: 1 * 17.160 SZT
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: The KIMTECH PREP* polishing wipes are ideal spunlace products for dry polishing glass and other materials. They are also suitable for pre- and post-pa...
Numer katalogowy: (PGIN74236)
Producent: PGI NONWOVEN
Opis: These wipes are specially designed to swiftly and cleanly remove contaminants prior to painting. This I-Tack range contains a water-based tackifier an...
j.m.: 1 * 400 SZT
Numer katalogowy: (115-0370)
Producent: CONTEC
Opis: Sontara AC is a white non woven creped wipe made with 55% special cellulose and 45% polyester.
j.m.: 1 * 250 SZT
Numer katalogowy: (KIMB7432)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: Kleenex® Wipes are ideal in busy healthcare environments. Available in a handy, portable POP-UP box, these wipes are soft, yet strong and can be used ...
j.m.: 1 * 80 SZT
Numer katalogowy: (CONTMP1213BG)
Producent: CONTEC
Opis: These wipes made from creped spunlaced polyester/cellulose fabric offer outstanding strength and sorbency. Ideal for the removal of thick liquids, gre...
j.m.: 1 * 900 SZT
Numer katalogowy: (115-1556)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: These soft and flexible wipes have a non woven open structure that is ideal for the removal of excess sealant prior to industrial painting or coating ...
j.m.: 1 * 500 SZT
Numer katalogowy: (SCAA190578)
Producent: Essity
Opis: This extremely low lint cloth with anti-static properties is ideal for use with solvents when cleaning smooth surfaces. Made from 100% PP.
j.m.: 1 * 400 SZT
Producent: PRAT DUMAS
Opis: Joseph paper is ideal for precise cleaning applications. Superior quality for wiping or packaging delicate objects.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom