  • Kryteria
    • Na stanie (15)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "chusteczki-dezynfekujace"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  ORAPI EUROPE
Opis:   Pre-saturated wipes for cleaning, pre-disinfection and disinfection of contact equipment, sensors and instruments. The wipes kill 99,999% of all germs...
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   This refillable wet wiping system is the ideal alternative to using a spray bottle or open bucket in combination with a rag, making it easy to use and...
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   These non alcohol wipes are ideal for sanitising hands, desks and work stations, and other surfaces. The wipes effectively kills up to 99,999% of comm...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (720-2586)
Producent:  B. Braun Melsungen AG
Opis:   Disposable alcohol pad for cleaning skin.
UOM:  1 * 100 SZT
Producent:  Brand
Opis:   These tissues have been bleached without chlorine and are biodegradable. They can be used to quickly disinfect alcohol-resistant surfaces.
Producent:  Brand
Opis:   Dry polyester wipes for impregnation with universal or disinfecting detergents. The lint-free and tear-proof wipes are designed for both optimal disin...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SCUE140401)
Producent:  SCHUELKE & MAYR GMBH
Opis:   These ready to use wipes can be used for the disinfection and cleaning of skin and hands of patients, carers and visitors as well as for the disinfect...
UOM:  1 * 90 SZT
Numer katalogowy: (SCUE109157)
Producent:  SCHUELKE & MAYR GMBH
Opis:   Ready to use disinfectant wipes impregnated with an alcoholic solution.
UOM:  1 * 10 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 13
  1  2  Następny