  • Kryteria
    • Na stanie (8)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Wyszukano:
Chusteczki higieniczne
7  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (115-0600)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Dwuwarstwowe chusteczki do twarzy wykonane z 100% celulozy.
j.m.:  1 * 150 SZT
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   Extra soft 2 ply tissues, dispensed one at a time from cube dispenser.
Numer katalogowy: (KIMB8837)
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   Premium quality two-ply tissues made from 100 % highly refined recycled fibres.
j.m.:  1 * 2.100 SZT
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   These soft hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and conveniently supplied in a stylish, splash-resistant pop-up box to k...
j.m.:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (KIMBH6252010)
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   Very soft 2 ply facial tissues.
j.m.:  1 * 3.000 SZT
Producent:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Opis:   These double-layered laboratory and facial tissues from zetBox® are highly absorbent and ultra-soft. Perfect for sensitive application areas.
j.m.:  1 * 4.500 SZT
Numer katalogowy: (115-1723)
Producent:  SCA
Opis:   Premium 2 ply facial tissues made of pure cellulose.
j.m.:  1 * 3.000 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 7  z 7