Drukuj
Wyszukano: Ręczniki papierowe
21  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (115-2168)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric.
j.m.: 1 * 190 SZT
Numer katalogowy: (KIMB5856)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: Ręczniki jednorazowe wykonane są z wyjątkowego materiału AIRFLEX* (łączący świetną chłonność z wytrzymałością).
j.m.: 1 * 1.760 SZT
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and supplied in cost-saving ‘compressed’ packs (with 18% mo...
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: Disposable hand towels made from AIRFLEX*, a voluminous, textile-like fabric, 2 or 3 ply.
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric, safe for food use and supplied in cost-saving ‘compressed’...
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric (100% recycled fibres).
Numer katalogowy: (KIMB6687)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
j.m.: 1 * 6 Roll
Numer katalogowy: (KIMB6781)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: Kleenex® Ultra™ Slimroll™ is the most gentle rolled hand towel perfect for elevated care in premium washrooms. Slimroll™ hand towel pairs with our com...
j.m.: 1 * 6 Roll
Numer katalogowy: (KIMB6692)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
j.m.: 1 * 6 Roll
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: Ręczniki jednorazowe składane wykonane z materiału o nazwie AIRFLEX* (obszerna, przypominająca tkaninę tkanina).
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: These hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric. In combination with the SLIMROLL* dispenser they are ideal for use in high f...
Numer katalogowy: (KIMB6617)
Producent: KIMBERLY CLARK
Opis: Designed to help you support washroom hygiene standards in high frequency environments without compromising on quality and value.
j.m.: 1 * 5.100 SZT
Producent: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Opis: Cotton tissues.
Numer katalogowy: (115-2729)
Producent: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Opis: Hand cleaning wipes available in two colours.
j.m.: 1 * 3.200 SZT
Producent: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Opis: Disposable towels made from cellulose. Single, 2 or 3 ply.
Numer katalogowy: (ZVGA15402-05)
Producent: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Opis: These skin-friendly paper towels are ideal for use in office environments, educational facilities and workshops. The highly absorbent towels dry hands...
j.m.: 1 * 5.000 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom