  • Kryteria
    • Na stanie (17)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "mieszada-zawieszane-elektroniczne"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Mieszadła laboratoryjne idealnie nadające się do prostych zadań mieszania cieczy w ilości do 25 l (VOS 40 digital) lub do zadań intensywnych w il...
Numer katalogowy: (441-0017)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Ciche, ekonomiczne mieszadło jest idealne do mieszania próbek laboratoryjnych, nadaje się do mieszania mediów z istotnymi różnicami gęstości. Idealne ...
UOM:  1 * 1 SZT
Wycofano
Producent:  IKA
Opis:   Laboratory stirrers designed for simple stirring tasks for quantities up to 15 or 25 l (EUROSTAR 20 digital and EUROSTAR 40 digital), or for intensive...
Producent:  IKA
Opis:   Extremely powerful laboratory stirrers for highly viscous applications and intensive mixing of quantities up to 100 l (H₂O). Units automatically adjus...
Producent:  IKA
Opis:   Powerful laboratory stirrers for quantities up to 40 or 100 l (H₂O). Units automatically adjust the speed through microprocessor controlled technology...
Producent:  VELP SCIENTIFIC
Opis:   Range of overhead stirrers with electronic adjustment that are equipped with advanced safety systems.
Producent:  HEIDOLPH
Opis:   Powerful electronic stirrers that feature a smooth start operation which prevents spills and splashing media. The speed ramps up slowly until set spee...
Producent:  CAT (ZIPPERER GMBH)
Opis:   The powerful pilot plant stirrers for heavy duty jobs. The R100-series is designed for stirring applications up to 200 litres; ideal for medium and hi...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 10
  1  2  Następny