  • Kryteria
    • Na stanie (3)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "overhead-stirrers-mechanical"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  IKA
Opis:   Powerful, mechanically controlled laboratory stirrer, designed for highly viscous applications for quantities up to 80 l. Units have a robust, ergonom...
Producent:  IKA
Opis:   Extremely powerful, mechanically controlled laboratory stirrer designed for highly viscous applications for quantities up to 200 l. Unit has a robust,...
Producent:  IKA
Opis:   Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 dir...
Numer katalogowy: (441-2907)
Producent:  IKA
Opis:   Robust, slimline, ergonomic design with digital display.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  STUART SCIENTIFIC
Opis:   Range of quiet running overhead stirrers to meet all laboratory requirements.
Numer katalogowy: (441-1101)
Producent:  HEIDOLPH
Opis:   Mieszadło mechaniczne do standardowych aplikacji. Urządzenie ma duże pokrętła sterujące oraz analogowe ustawianie prędkości. Mieszadło wyposażone jest...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (WITGDH.WOS01210)
Producent:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis:   General purpose basic laboratory overhead stirrer, ideal for stirring low to medium viscosity materials. The analogue unit has a chrome-plated stainle...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 7  z 7