Drukuj
Wyszukano: Łaźnie wiskozymetryczne
4  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: SI Analytics
Opis: The CT 72 thermostatic baths are designed for determining viscosity of newtonian liquids in glass capillary viscometers with the display of the moment...
Producent: LAUDA
Opis: Viscometer bath, PVL 24 C, PVL 24/PVL 24 C, Zakres temperatury: –60*...+100 °C, Moc grzania: 3,5 kW, Pojemność: 19 - 24 L, Szklany panel: 326×230 mm, Wanna W × D × H (mm): 405×135×320 mm, Wtyczka-EU, (* To achieve rapid response to a selected temperature change near ambient temperature and achieve temperatures below ambient a Lauda add-on cooler is required)
Producent: HUBER
Opis: Visco thermostats are mainly used with capillary viscometers or densitometers for the measurement applications. These are offers the highest temperatu...
Numer katalogowy: (645-0064)
Producent: LAUDA
Opis: Viscotemp 15, 24, and 40 viscometer baths have high-quality stainless steel baths with a glass viewing window, units can be used in the temperature ra...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom