Drukuj
Wyszukano: Łaźnie ze zintegrowanym cyrkulatorem
6  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Łaźnie cyrkulacyjne ze stali nierdzewnej z możliwością wyboru cyfrowego lub programowalnego sterownika Oba proste w obsłudze, z dużymi wyświetlaczami ...
Producent: JULABO GmbH
Opis: The DYNEO™ DD heating circulators are available in several bath combinations, with varying bath sizes. DYNEO is designed for internal as well as exter...
Producent: JULABO GmbH
Opis: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Producent: JULABO GmbH
Opis: Cyrkulatory z grzaniem serii MAGIO™ działają w zakresie temperatur roboczych od 20 do 300 °C i wydajności grzewczej do 3 kW. Dzięki mocnej pompie ciśn...
Numer katalogowy: (461-1219)
Producent: LAUDA
Opis: The Proline Edition X range of heating thermostats feature a wide temperature range, high cooling and heating power and a multi level pump. The self-e...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: HUBER
Opis: The low bath volume means these circulators are ideal for controlling the temperature of small external applications, or for direct temperature contro...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom