Drukuj
Wyszukano: Transiluminatory UV
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: All VWR® transilluminators slide out for easy access to provide very even illumination. Those for use with the VWR® Imager system also have variable i...
Numer katalogowy: (730-1488)
Producent: VWR Collection
Opis: The VWR® benchtop transilluminator for stand alone imaging systems is designed for ease of use.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Syngene (a division of the Synoptics group)
Opis: UV Transilluminator, Syngene, GX-2530SL-E, Długość fali (nm): 254/365 nm, Rozmiar filtru (mm): 250×300 mm
Numer katalogowy: (733-2310)
Producent: Syngene (a division of the Synoptics group)
Opis: UV Transilluminator, Syngene, GE-2020M-E, Długość fali (nm): 302 nm, Rozmiar filtru (mm): 200×200 mm
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: All Benchtop transilluminators are compact, lightweight and offer an economical alternative to the High Performance series transilluminators. With the...
Numer katalogowy: (UVPA38-0325-01)
Producent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: UV Transilluminator
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Opis: These High Performance UV transilluminators, with four 25 W tubes, provide 100 W of high intensity and uniform UV illumination for high fluorescence a...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom