Drukuj
Wyszukano: Głaszczki
14  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: PP, sterile (individually wrapped) or non sterile (bulk packed). Convenient and economical, these cell spreaders are designed to simplify bacterial cu...
Producent: VWR Collection
Opis: These PS, sterile, disposable T-shaped spreaders are designed for spreading and dispersing liquids across the surface of agar culture plates. Their de...
Producent: VWR Collection
Opis: PS, sterile. The foot of the spreader has a completely smooth, rounded surface, free of rough edges and imperfections. It enables even spreading of li...
Producent: VWR Collection
Opis: PS, sterile. Designed for spreading and dispersing liquids across the surface of agar culture plates. Used for performing bacterial (for example,...
Producent: VWR Collection
Opis: These PS, sterile, disposable L-shaped spreaders enable even spreading of liquid samples across the surface of agar plates without gouging or cutting ...
Numer katalogowy: (HEATHS86655)
Producent: HEATHROW
Opis: Stainless steel spreader for use with 90 mm plates. Smooth triangular end makes spreading easy - the upturned end will not cut into agar.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Corning
Opis: These spreaders are made of PS.
Numer katalogowy: (391-3015)
Producent: Simport Scientific
Opis: PS, sterile.
j.m.: 1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (HEATHS8171B)
Producent: HEATHROW
Opis: ABS disposable L-shaped cell spreader with smooth surface that will not tear agar plate or disturb media layer. Supplied sterile for immediate use wit...
j.m.: 1 * 500 SZT
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: For spreading cells onto the surface of an agar plate to form individual colonies. These stainless spreaders have a smooth triangular end with a strai...
Numer katalogowy: (HEATHS8151)
Producent: HEATHROW
Opis: Triangular shaped spreading bar has an edgeless design which prevents tearing of the agar and head shape that distributes pressure evenly for smooth s...
j.m.: 1 * 500 SZT
Numer katalogowy: (GREI730190_500)
Producent: Greiner Bio-One
Opis: PS, sterile
j.m.: 1 * 500 SZT
Numer katalogowy: (MARI1800024)
Producent: MARIENFELD
Opis: Glass.
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: DELTALAB
Opis: Cell spreader, PS, Kształt typu L, Niebieski, 5/pack, Sterylne
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom