Drukuj
Wyszukano: Ezy i igły inokulacyjne
38  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: PS, sterile. These loops ensure consistent wetting and complete liquid transfer. Available rigid or flexible and have smooth edges to avoid gouging th...
Numer katalogowy: (612-2496)
Producent: VWR Collection
Opis: PS, sterile. Calibrated, disposable inoculating loops made from flexible or rigid plastic that cater for microbiologist's different applications and m...
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Inoculating loops and needles are devices used for inoculation, serial dilution, sterile sampling, transfer, and microbiological sample spreading.
New Product
Numer katalogowy: (612-9360)
Producent: VWR Collection
Opis: PS, sterylne.
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: PS, sterile. Disposable plastic inoculating needles.
Producent: COPAN
Opis: A range of nickel-chrome metal wire loops attached to lightweight insulated aluminium handles. Combo-loops are non calibrated and available in a range...
Producent: COPAN
Opis: Inoculating loop, 1 µl, Sterylne
Producent: RSG
Opis: These NiCr 8020 loops are available in a range of sizes and lengths with internal diameter of 1,5, 2,5 or 4 mm. They are heat resistant and can be fla...
Producent: 3M Food Safety
Opis: This 3M™ Petrifilm™ Spreader is an easy-to-use tool designed to quickly and evenly distribute inoculum within the 3M™ Petrifilm™ Plate.
Producent: COPAN
Opis: These nickel-chrome metal wire loops are available non calibrated in a range of sizes with internal diameters (Ø) of 2, 3, 4 or 5 mm, or calibrated, 1...
Producent: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10. Length 100 mm.
Producent: ANICRIN S.R.L.
Opis: Inoculating loop, Niebieski, -
Producent: Simport Scientific
Opis: PS, sterile. Loops and needles are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface.
Producent: Brand
Opis: PS, gamma sterilised, disposable. For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both en...
Producent: Corning
Opis: These polystyrene inoculating loops are highly ergonomic and are color coded for easy identification.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PS sterylny. Jednorazowe, bezproblemowe inokulacje z gładką powierzchnią pętli.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom