Drukuj
Wyszukano: Pudełka chroniące przed promieniowaniem Beta/Gamma
4  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (113-8993)
Producent: VWR Collection
Opis: Akrylowy, przezroczysty, grubość: 10 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Storage boxes, lead lined polyethylene, suitable for storing vials of isotopes, contaminated instruments and tools, radioactive samples, solutions, or...
Numer katalogowy: (BELAF249830000)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Acrylic, clear.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (113-2806)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Akrylowe, przeźroczyste, grubość: 9 mm
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom