  • Kryteria
    • Na stanie (32)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "pojemniki-do-lodu"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/22/18989422.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Polyurethane foam.
Numer katalogowy: (BCISBCS-115-25PL)
Producent:  BIOCISION, LLC
Opis:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
UOM:  1 * 1 SZT
Wycofano
Producent:  Corning Life Science
Opis:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
Producent:  Bel-Art
Opis:   These pans are ideal for ice and water baths as well as general organization and transport of samples.
Producent:  Bel-Art
Opis:   Ice pan, Maxi, with lid, Magic Touch™, Uretan, Pojemność: 9 l, Kolor: Niebieski, Szer.xGłęb.xWys.: 420×303×217 mm
Producent:  Bel-Art
Opis:   Coloured expanded polymer
Producent:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis:   Extremely good isolated ice bath made of double-walled polystyrene. The hollow is foamed in the inside for a better temperature isolation. Due to it a...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 7  z 7