Drukuj
Wyszukano: Łączniki destylacyjne
31  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Bends, with two cones, 90°, bent, Szkło borokrzemowe DURAN®, Szlif zew. (NS): 24/29 NS
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, szkło borokrzemianowe, przezroczyste.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass.
Numer katalogowy: (BOHLB292-02)
Producent: Bohlender
Opis: PTFE, white.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BOHLB303-02)
Producent: Bohlender
Opis: PTFE, white.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, borosilicate glass.
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Borosilicate glass 3.3.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom