  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
korki-z-korka-naturalnego
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/75/18945075.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wybierz jedną z poniższych opcji aby zawęzić wyszukiwania. Kliknij OK, aby zaktualizować wyniki.
SearchResultCount:"7"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Korek naturalny, jakość A1
Producent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis:   Stopper, cork, medical use, Ø dołu: 13 mm, Ø góry: 16 mm, Wysokość: 22 mm
Producent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis:   Stopper, Cork borer set, Ø dołu: 5 - 19 mm
Producent:  JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Opis:   These cork borers are made up of brass and contains solid handles.
Producent:  VWR Collection
Opis:   XXXX grade cork.
Numer katalogowy: (217-9654)
Producent:  BRAEMSWIG GMBH
Opis:   Natural cork, A1 quality
UOM:  1 * 100 SZT
Producent:  BRAEMSWIG GMBH
Opis:   These conical stoppers are made of cork.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 7  z 7